Läs mer
delta-Valerolakton, 98 %, kan innehålla polymer
Produktkod. 11321717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321717 500 g 500g
11301717 25 g 25g
11311717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04794.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5163.36 SEK
    4635.65 SEK / 500g
    Save 527.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
δ-Valerolakton används som en kemisk mellanprodukt vid syntes av polymerer. Det används också för att syntetisera sampolyestrarna genom lipaskatalyserad ringöppningspolymerisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
δ-Valerolactone används som en kemisk mellanprodukt vid syntes av polymerer. Det används också för att syntetisera sampolyestrarna genom lipaskatalyserad ringöppningspolymerisation.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare. Undvik att andas in damm, ånga, dimma eller gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-28-9
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00006645
InChI-nyckel OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC-namn oxan-2-on
LEDER O=C1CCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerolactone
Namnnotering kan innehålla polymer; destillera för att ta bort
Smältpunkt -13 °C till -12 °C
Densitet 1.056
Kokpunkt 58 °C till 60 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Brytningsindex 1.458
Kvantitet 500 g
Beilstein 106436
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.