Läs mer
Delta-Valerolakton, TRC
Produktkod. 30456963
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30456963 25 g
1 options
Produktkod. 30456963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09144525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material delta-Valerolactone
CAS 542-28-9
Molekylformel C5H8O2
Kvantitet 25 g
Synonym Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
LEDER O=C1CCCCO1
IUPAC-namn oxan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524