missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
delta1-Androstene-3alpha,17beta-Diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta1-Androstene-3-alpha,17beta-diol |
| CAS | 38859-38-0 |
| Molekylformel | C19 H30 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3α,5α,17β)-Androst-1-ene-3,17-diol, 5α-Androst-1-ene-3α,17β-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12-17,20-21H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@H](O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (3S,5S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vikt | 290.2246 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?