Läs mer
delta2-Cefadroxil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R,7R)-7-[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| CAS | 147103-94-4 |
| Molekylformel | C16 H17 N3 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[(R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, Cefadroxil Related Compound I (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O5S/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8/h2-6,10-12,15,20H,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC1=CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2C1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 363.39 |
| Formel vikt | 363.0889 |