missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Delta2-Cefepime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta2-Cefepime |
| CAS | 88040-25-9 |
| Molekylformel | C19H24N6O5S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-3-yl]methyl]-1-methyl-Pyrrolidinium Inner Salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-1-[[7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-3-yl]methyl]-1-methyl-pyrrolidinium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N6O5S2/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29) |
| LEDER | O=C([O-])C1C(=CSC2N1C(=O)C2NC(=O)C(=NOC)C=3N=C(SC3)N)C[N+]4(C)CCCC4 |
| IUPAC-namn | 7-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-((1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.56 |
| Formel vikt | 480.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?