missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
delta2-Cefoxitin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta2-Cefoxitin |
| CAS | 1422023-32-2 |
| Molekylformel | C16H17N3O7S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R,6R,7S)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-methoxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O7S2/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19/h2-4,7,11,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22)/t11-,14-,16+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@]1(NC(=O)Cc2cccs2)[C@H]3SC=C(COC(=O)N)[C@@H](N3C1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.45 |
| Formel vikt | 427.0508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?