Läs mer
delta2-Cefuroxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta2-Cefuroxime |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O8S/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20/h2-4,6,10-11,14H,5H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24)/b19-9-/t10-,11?,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 424.069 |