missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Delta2-Cephalexin, TRC

Produktkod. 30009146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009146 100 mg
30003716 5 mg
30009019 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC256810100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 79750-46-2
Molekylformel C16 H17 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 347.39
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI)
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
LEDER CC1=CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2C1C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material delta2-Cephalexin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,10-12,15H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1
Formel vikt 347.094
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.