missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
delta3-Cefdinir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta3-Cefdinir |
| CAS | 934986-49-9 |
| Molekylformel | C14H13N5O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O5S2/c1-2-5-3-25-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-26-14(15)16-6/h2-4,8-9,12,24H,1H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,9?,12-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC=C(C=C)C(N3C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.41 |
| Formel vikt | 395.0358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?