Läs mer
delta4-Cephalexin Diketopiperazine (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta4-Cephalexin Diketopiperazine |
| CAS | 65870-52-2 |
| Molekylformel | C16H17N3O4S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(3,6-Dioxo-5-phenyl-2-piperazinyl)-5,6-dihydro-5-methyl-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15(19-10(8)16(22)23)12-14(21)17-11(13(20)18-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11-12,15H,7H2,1H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23) |
| LEDER | O=C(C(N1)C2=CC=CC=C2)NC(C3N=C(C(C)CS3)C(O)=O)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(3,6-dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5-methyl-5,6-dihydro-2H-1,3-thiazine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.39 |