Läs mer
Delta4-Cholesten-3-one, TRC
Produktkod. 30362485
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30362485 1 g
1 options
Produktkod. 30362485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4321001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cholesten-3-one
CAS 601-57-0
Molekylformel C27 H44 O
Kvantitet 1 g
Synonym (+)-4-Cholesten-3-one, (17β)-17-Octylandrost-4-en-3-one, 3-Oxocholest-4-ene, 4-Cholesten-3-one, 4-Cholestenone, Cholesterone, NSC 134926, NSC 63000, δ4-Cholesten-3-one, δ4-Cholestenone
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 384.64
Formel vikt 384.3392