Läs mer
Delta4-Pregnene-3,20-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta4-Pregnene-3,20-diol |
| CAS | 28507-76-8 |
| Molekylformel | C21H34O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-pregnen-20-ol, 3,20-Dihydroxypregn-4-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,15-19,22-23H,4-11H2,1-3H3/t13-,15?,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.49 |
| Formel vikt | 318.2559 |