missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Delta6,7-Baccatin III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta 6,7-Baccatin III |
| CAS | 158830-50-3 |
| Molekylformel | C31 H36 O10 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6,7-Baccatin Iii |
| InChI formel | InChI=1S/C31H36O10/c1-16-20(34)14-31(37)26(40-27(36)19-10-8-7-9-11-19)24-29(6,13-12-21-30(24,15-38-21)41-18(3)33)25(35)23(39-17(2)32)22(16)28(31,4)5/h7-13,20-21,23-24,26,34,37H,14-15H2,1-6H3/t20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)C=C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C1C5(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,10R,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-1,15-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadeca-8,13-dien-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.61 |
| Formel vikt | 568.2308 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?