Läs mer
delta6,7-Estradiol 3,17-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta6,7-Estradiol 3,17-Diacetate |
| CAS | 1971-65-9 |
| Molekylformel | C22H26O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Dehydroestradiol diacetate, Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17-diol Diacetate, Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17beta-diol Diacetate, (17beta)-Estra-1,3,5(10),6-tetraene-3,17-diol 3,17-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O4/c1-13(23)25-16-5-7-17-15(12-16)4-6-19-18(17)10-11-22(3)20(19)8-9-21(22)26-14(2)24/h4-7,12,18-21H,8-11H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=Cc4cc(OC(=O)C)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-13-methyl-8,9,11,12,14,15,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.44 |
| Formel vikt | 354.1831 |