Läs mer
delta7,9(11)-Dexamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4,7,9(11)-tetraene-3,20-dione |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h5-8,11,13,18,23,26H,4,9-10,12H2,1-3H3/t13-,18+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 354.1831 |