Läs mer
delta7-Avenasterol (E/Z mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta7-Avenasterol (E/Z mixture) |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 412.3705 |
| MDL-nummer | MFCD29918449 |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.69, 412.70 |
| InChI-nyckel | MCWVPSBQQXUCTB-OQTIOYDCSA-N |
| LEDER | [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CC\C(=C\C)C(C)C |
| IUPAC-namn | (1R,3aR,5aS,7S,9aS,9bR,11aR)-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,5Z)-5-(propan-2-yl)hept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol |