missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
delta7-Stigmasterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | delta7-Stigmasterol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-11,19-21,23,25-27,30H,7,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 410.3549 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?