Läs mer
delta8,9-Dehydroestrone-16,16-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Delta8,9-Dehydroestrone-16,16-D2 |
| CAS | 1219799-27-5 |
| Molekylformel | C18 D2 H18 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Estra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one-16,16-d2, 3-hydroxy- (ACI), 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),8-tetraen-17-one-16,16-d2 (ACI), 8,9-Dehydroestrone-16,16-d2, delta;8,9-Dehydroestrone-16,16-d2, delta;8-Dehydroestrone-16,16-d2, delta;8-Isoequilin-16,16-d2, delta;8,9-Dehydroestrone-16,16-D2, delta;8,9-Dehydroestrone-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,16,19 H,2,4,6-9H2,1H3/t16-,18-/m0/s1/i7D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2C3=C(CC[C@]2(C)C1=O)c4ccc(O)cc4CC3 |
| IUPAC-namn | (13 S,14 S)-16,16-dideuterio-3-hydroxy-13-methyl-6,7,11,12,14,15-hexahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.3625 |
| Formel vikt | 270.1589 g/mol |
| Visa mer |