Läs mer
Deltamedrane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltamedrane |
| CAS | 6870-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 H30 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (6α,11β)-11,17-Dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy-6α-methyl- (6CI,7CI,8CI), 11β,17α-Dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, NSC 125051, Deltamedrane |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-12-9-15-16-6-8-22(26,13(2)23)21(16,4)11-18(25)19(15)20(3)7-5-14(24)10-17(12)20/h5,7,10,12,15-16,18-19,25-26H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16-,18-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.47 |
| Visa mer |