Läs mer
Deltamethrin 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltamethrin |
| CAS | 52918-63-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deltamethrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H19 Br2 N O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (1R,3R)-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-Dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Alpha Max, AquaK'othrine, Battalion, Butox, Cislin, Crackdown, Decamethrin, Decamethrine, Decis, Decis 0.5ULV, Decis 1.5ULV, Decis 2.5ULV, Decis Extra, Decis Super, Decis flow 2.5, Decistab, Decistab TB, Delta Gold, DeltaGard, Deltacid, Deltadust, Deltagran, Deltamethrin, Ezeetab, FMC 45498, Glossinex 200, IPO 8831, K-O Tab, K-Obiol, K-Obiol 2P, K-Othrin, K-Othrine, NRDC 161, New Musigie, Pendelta, Phagase 1, RU 22974, RUP 987, Scalibor, Suspend, Timbertreat DM 5, Ultratec, Vectocid, Zorcis |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Visa mer |