missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deltamethrin-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltamethrin phenyl-d5 |
| CAS | 1217633-23-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 2H5 H14 Br2 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Deltamethrin D5 (Phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Br)Br)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | [cyano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl] 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.23 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?