Läs mer
Deltametrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
25mg
Produktkod.
11434152 25mg
1 options
Produktkod. 11434152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215889825
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Deltametrin, pulver
  • Detta är ett typ II-pyretrin och en potent hämmare av kalcineurin (proteinfosfatas 2B).
  • Nyare studie ifrågasätter dess effektivitet som en kalcineurinhämmare.
  • Kan även ha olika effekter på jonkanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7179-49-9
Smältpunkt 98°C to 101°C
Färg Off-white
Anteckningar om analysprocent 0.983
Molekylformel C18H37ClN2O7S
Kvantitet 25 mg
UN-nummer UN2811 II
Beilstein 6746312
Synonym (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (25mg/mL) and DMSO (25mg/mL).
InChI-nyckel LFZGYTBWUHCAKF-DCNJEFSFSA-N
LEDER [H+].O.[Cl-].CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]1O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn väte (2S,4R)-N-[(lR,2R)-2-hydroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(metylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl]-1-metyl-4-propylpyrrolidin-2-karboxamidhydratklorid
Molekylvikt (g/mol) 461.01
Ångtryck 0.002 mPa (25°C)
Fysisk form Pulver