Läs mer
Deltarasin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Deltarasin hydrochloride is an inhibitor of KRAS-PDEδinteraction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltarasin hydrochloride |
| CAS | 1613404-76-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H38ClN5O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 52 mg/mL (81.22 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (78.10 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 640.22 |
| Formel vikt | 640.22 |
| Visa mer |