Läs mer
Deltarasin, MedChemExpress
Beskrivning
Deltarasin is an inhibitor of KRAS-PDEδ interaction with Kd of 38 nM for binding to purified PDEδ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltarasin |
| CAS | 1440898-61-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C40H37N5O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (69.57 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | C1(C2=CC=C(OC[C@@H](N3C4=CC=CC=C4N=C3C5=CC=CC=C5)C6CCNCC6)C=C2)=NC7=CC=CC=C7N1CC8=CC=CC=C8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.75 |
| Formel vikt | 603.75 |
| Visa mer |