missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deltasonamide 2, MedChemExpress
Beskrivning
Deltasonamide 2 is a competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deltasonamide 2 |
| CAS | 2088485-34-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H39ClN6O4S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 647.25 |
| Formel vikt | 647.25 |
| Kvalitet | Research |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?