Läs mer
MedChemExpress Deltonin
Produktkod. 16481698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16481698 5 mg
1 options
Produktkod. 16481698 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN2283
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Deltonin, a steroidal saponin, isolated from Dioscorea zingiberensis Wright, with antitumor activity; Deltonin inhibits ERK1/2 and AKT activation.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 885.04 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 55659-75-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (56.49 mM∣Need ultrasonic)
Mål ERK∣Akt∣Endogenous Metabolite