missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Deltorphin 2

Produktkod. 16452799
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452799 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16452799 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1013

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Deltorphin 2 is a selective peptide agonist for the δ opioid receptor.

Specifikationer

CAS 122752-16-3
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 782.88 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 7.5 mg/mL (9.58 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym [D-Ala2]-Deltorphin II
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.