Läs mer
Dembrexin EP Förorening C, Mikromol™
Produktkod. 30051704
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051704 25 mg
30051031 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051704 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1200.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dembrexin EP Förorening C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
Analyt- eller komponentnamn 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 Br2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (EP), Dembrexine Imp. C (EP), 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Dembrexine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
LEDER Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
IUPAC-namn 3,5-dibrom-2-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 279.91
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 277,8578 g/mol