Läs mer
Demecarium Bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Demecarium Bromide (BC-48) is a potent cholinesterase inhibitor, with an apparent affinity (Kiapp) of 0.15 μM. Demecarium Bromide (BC-48) is used as a glaucoma agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demecarium Bromide |
| CAS | 56-94-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H52Br2N4O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | BC-48 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 160 mg/mL (223.28 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CCCCCCCCCCN(C(OC1=CC([N+](C)(C)C)=CC=C1)=O)C)C)OC2=CC([N+](C)(C)C)=CC=C2.[Br-].[Br-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 716.59 |
| Visa mer |