Läs mer
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16497366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497366 100 mg
16481876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16497366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17560
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22Cl2N2O8
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Molekylvikt (g/mol) 501.31
Formel vikt 501.31
Procent renhet 95.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation