Läs mer
Demeklocyklinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17972456
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17972456 250 mg
1 options
Produktkod. 17972456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0636.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Demeklocyklinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demeclocycline Hydrochloride
CAS 64-73-3
Analyt- eller komponentnamn Demeclocycline Hydrochloride
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C21 H21 Cl N2 O8 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP), Chlortetracycline Imp. B (EP), Demeclocycline Hydrochloride, Chlortetracycline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 6-Demethyl-7-chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chloro-6-demethyltetracycline hydrochloride, Clortetrin, Declomycin, Declomycin hydrochloride, Demeclocycline hydrochloride, Demethylchlorotetracycline hydrochloride, Demetraciclina, Detravis, Ledermycin hydrochloride, Meciclin, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN2O8.ClH/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31;/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31);1H/t6-,7-,14-,15-,21-;/m0./s1
LEDER Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-klor-4-(dimetylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 501.31
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 500,0753 g/mol