Läs mer
Deklokyklinhydroklorid
Beskrivning
Deteklokyklinhydroklorid används som ett antibiotikum relaterat till tetracyklin och produceras av streptomyces aureofaciens, och används för att upprätthålla effektiva blodnivåer under längre perioder, och används som ett fluorescerande benmärkningsmedel vid benhistomorfometri.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Deteklokyklinhydroklorid används som ett antibiotikum relaterat till tetracyklin och produceras av streptomyces aureofaciens, och används för att upprätthålla effektiva blodnivåer under längre perioder, och används som ett fluorescerande benmärkningsmedel vid benhistomorfometri.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Håll behållaren ordentligt stängd. Förvara den bort från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeclocycline hydrochloride |
| Smältpunkt | >245 °C (dekomposition) |
| Färg | Gult |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 3849198 |
| Merck Index | 14,2886 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 501.32 |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning