Läs mer
Deklokyklinhydroklorid
Beskrivning
Deteklokyklinhydroklorid används som ett antibiotikum relaterat till tetracyklin och produceras av streptomyces aureofaciens, och används för att upprätthålla effektiva blodnivåer under längre perioder, och används som ett fluorescerande benmärkningsmedel vid benhistomorfometri.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Demeclocycline hydrochloride is used as an antibiotic related to tetracycline and produced by streptomyces aureofaciens, and used to maintain effective blood levels for longer periods of time, used as a fluorescent bone-labeling agent in bone histomorphometry.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeclocycline hydrochloride |
| Smältpunkt | >245°C (decomposition) |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 3849198 |
| Merck Index | 14,2886 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 501.32 |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning