Läs mer
Demecolceine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demecolceine |
| CAS | 518-11-6 |
| Molekylformel | C20 H23 N O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 6,7-dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-, (S)-, Colchiceine, N-deacetyl-N-methyl- (7CI,8CI), Demecolceine (6CI), (7S)-6,7-Dihydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)benzo[a]heptalen-9(5H)-one, Colchameine, Colchiceine, 7-deacetamido-7-(methylamino)-, NSC 36559 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO5/c1-21-14-7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12-6-8-15(22)16(23)10-13(12)14/h6,8-10,14,21H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(O)C(=O)C=C13 |
| IUPAC-namn | (7S)-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-7-(methylamino)-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-9-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.4 |
| Formel vikt | 357.1576 |