Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demecolcine |
| Namnnotering | Antineoplastiskt medel |
| Färg | Gult |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 1 mg |
| IUPAC-namn | 3,4,5,14-tetrametoxi-10-(metylamino)tricyklo[9.5.0.02,7]hexadeka-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-on |
| Formel vikt | 371.4 |
| Procent renhet | >98% |
| Fysisk form | Pulver |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Demecolcine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Demecolcine