Läs mer
Demecolcine,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491621 5 mg 5mg
11481621 1 mg 1mg
11401631 10 mg 10mg
11411631 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219019505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 SEK
    2477.08 SEK / 5mg
    Save 127.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 477-30-5 | Formula: C21H25NO5 | Weight: 371.43 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 477-30-5
Molekylformel C21H25NO5
Molekylvikt (g/mol) 371.43
MDL-nummer MFCD00075459
InChI-nyckel NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYNA-N
Synonym demecolcine, colcemid, colchamine, --demecolcine, reichstein's f, colcemide, demecolcin, desmecolcine, santavy's substance f, --colchamine
PubChem CID 220401
ChEBI CHEBI:4393
LEDER CNC1CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C2=CC=C(OC)C(=O)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demecolcine
Namnnotering Antineoplastiskt medel
Färg Gult
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
IUPAC-namn 3,4,5,14-tetrametoxi-10-(metylamino)tricyklo[9.5.0.02,7]hexadeka-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-on
Formel vikt 371.4
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver