Läs mer
Demephion-O, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demephion-O |
| CAS | 682-80-4 |
| Molekylformel | C5H13O3PS2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | S=P(OC)(OC)OCCSC |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.26 |