Läs mer
Demephion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demephion |
| CAS | 8065-62-1 |
| Molekylformel | 2 C5 H13 O3 P S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Demephion, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. with O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] phosphorothioate (9CI, ACI) Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylthio)ethyl] ester, mixt. contg. (9CI), Atlasetox, Demephion, Methy |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3;1-6-9(10,7-2)8-4-5-11-3/h2*4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | COP(=S)(OC)OCCSC.COP(=O)(OC)SCCSC |
| IUPAC-namn | dimethoxy-(2-methylsulfanylethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane;1-dimethoxyphosphorylsulfanyl-2-methylsulfanylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 432.517 |
| Formel vikt | 432.009 |