Läs mer
Demethoxycurcumin, MedChemExpress
Produktkod. 16448818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16448818 10 mg -
16421268 5 mg 5mg
16404727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16448818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid; possess anti-inflammatory properties; also exert cytotoxic effects in human cancer cells via induction of apoptosis.
Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demethoxycurcumin
CAS 22608-11-3
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18O5
Kvantitet 10 mg
Synonym Curcumin II Desmethoxycurcumin Monodemethoxycurcumin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (295.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)]
Molekylvikt (g/mol) 338.35
Formel vikt 338.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation