Läs mer
Demetylbenzydaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30132480
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30132480 2.5 mg 2.5mg
30135187 5 mg -
17912135 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2308102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39860-97-4
Molekylformel C18H22ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 331.84
Synonym N-Methyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-methylaminopropoxy)-1H-indazole Monohydrochloride;
LEDER CNCCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demethyl Benzydamine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O.ClH/c1-19-12-7-13-22-18-16-10-5-6-11-17(16)21(20-18)14-15-8-3-2-4-9-15;/h2-6,8-11,19H,7,12-14H2,1H3;1H