Läs mer
Demetylklorpromazinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137224
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137224 25 mg
18061950 5 mg
18090540 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23083525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3953-65-9
Molekylformel C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 341.3
Synonym 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2-klorofenotiazin-10-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Formel vikt 340.0568