missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Demethyl Curcumin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethyl Curcumin |
| CAS | 149732-51-4 |
| Molekylformel | C20H18O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1E,6E)-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)12-15(21)6-2-13-4-8-17(23)19(25)10-13/h2-11,23-25H,12H2,1H3/b6-2+,7-3+ |
| LEDER | COC1=C(C=CC(=C1)/C=C/C(=O)CC(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.35 |
| Formel vikt | 354.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?