missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Demethyl Irbesartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethyl Irbesartan |
| CAS | 158778-58-6 |
| Molekylformel | C24 H26 N6 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-propyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Propyl-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N6O/c1-2-7-21-25-24(14-5-6-15-24)23(31)30(21)16-17-10-12-18(13-11-17)19-8-3-4-9-20(19)22-26-28-29-27-22/h3-4,8-13H,2,5-7,14-16H2,1H3,(H,26,27,28,29) |
| LEDER | O=C1N(C(=NC12CCCC2)CCC)CC=3C=CC(=CC3)C=4C=CC=CC4C5=NN=NN5 |
| IUPAC-namn | 2-propyl-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.5 |
| Formel vikt | 414.2168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?