missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Demethyl Meclizine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethyl Meclizine |
| CAS | 80476-91-1 |
| Molekylformel | C24 H25 Cl N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-(phenylmethyl)piperazine, 1-Benzyl-4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)piperazine, 1-Benzyl-4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClN2/c25-23-13-11-22(12-14-23)24(21-9-5-2-6-10-21)27-17-15-26(16-18-27)19-20-7-3-1-4-8-20/h1-14,24H,15-19H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.922 |
| Formel vikt | 376.171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?