Läs mer
Demethyl Memantine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethyl Memantine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19N.ClH/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10;/h8-9H,2-7,12H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 201.1284 |
| Procent renhet | >95% |