Läs mer
Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[((5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl)-methyl)sulphanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 323.0916 |