Learn More
Demethylcyproheptadine Hydrochloride, Mikromol™
Description
Demethylcyproheptadine Hydrochloride
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Demethylcyproheptadine Hydrochloride |
| CAS | 4331-45-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Demethylcyproheptadine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Demethylcyproheptadine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19N.ClH/c1-3-7-18-15(5-1)9-10-16-6-2-4-8-19(16)20(18)17-11-13-21-14-12-17;/h1-10,21H,11-14H2;1H |
| LEDER | Cl.C1CC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CCN1 |
| IUPAC-namn | 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)piperidine;hydrochloride |
| Show More |