missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demethylpiperazinyl 7-Desoxo 7-Thioxosildenafil Sulfonic Acid |
| CAS | 1353018-10-6 |
| Molekylformel | C17 H20 N4 O4 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic acid, 3-(6,7-dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O4S2/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(26)19-16(18-14)11-9-10(27(22,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,26)(H,22,23,24) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-ethoxy-3-(1-methyl-3-propyl-7-sulfanylidene-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.5 |
| Formel vikt | 408.0926 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?