Läs mer
Demetyltetracyklin (>90 %), TRC
Produktkod. 30134368
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134368 1 g
30004886 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134368 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2311151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 987-02-0
Molekylformel C21 H22 N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 430.41
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo- (6CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, CL 22415, Demecycline, Demethyltetracycline, Floricina
IUPAC-namn (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-karboxamid
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Demethyltetracycline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O8/c1-23(2)14-9-6-8-12(16(26)11-7(15(8)25)4-3-5-10(11)24)18(28)21(9,31)19(29)13(17(14)27)20(22)30/h3-5,8-9,14-15,24-25,27-28,31H,6H2,1-2H3,(H2,22,30)/t8-,9-,14-,15+,21-/m0/s1
Formel vikt 430.1376