Läs mer
Demeton-O-methyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Demeton-O-methyl Sulfone |
| CAS | 25476-48-6 |
| Molekylformel | C6 H15 O5 P S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | O-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl] O,O-Dimethyl Phosphorothioate, Disulfoton Oxygen Analog Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O5PS2/c1-4-14(7,8)6-5-11-12(13,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCS(=O)(=O)CCOP(=S)(OC)OC |
| IUPAC-namn | 2-ethylsulfonylethoxy-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.284 |
| Formel vikt | 262.01 |